Learn More
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique 0,01 M (0,02 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsBeskrivning
Pour l’analyse volumétrique
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 139-33-3 |
| Couleur | Incolore |
| Conditionnement | Ampoule |
| Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
| Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Quantité | 1 Ampule |
| Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?