Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M in tert-Butyl methyl ether, AcroSeal™, ACROS Organics™
Code produit 10736633 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 mL
Conditionnement:
800mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10736633 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10736633 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347288000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium bromide
Couleur Brown
Note relative au nom 0.9M Solution in tert-Butyl Methyl Ether
CAS 925-90-6, 1634-04-4
Formule moléculaire C2H5BrMg
Formule linéaire C2H5MgBr
Numéro MDL MFCD00000043
Concentration 13 to 16%
Fieser 02,205; 02,205
Densité 0.8400g/mL
Synonyme ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid
Clé InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[Mg]Br
Nom IUPAC bromo(ethyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 133.27
CID PubChem 101914
Poids de la formule 133.27
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 800 mL
Forme physique Liquide