Learn More
Etoposide, Thermo Scientific™
Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
74.65€ - 186.65€
Chemical Identifiers
CAS 33419-42-0
Molecular Formula C29H32O13
Molecular Weight (g/mol) 588.56
MDL Number MFCD00869325,MFCD00869325
InChI Key VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Synonym vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
PubChem CID 50936917
IUPAC Name (10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15495819
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63651.MB
25mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.30€
74.65€ / 25mg
Save 7.65€
9% Off
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In Stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 Restricted Item
15405829
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63651.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
207.00€
186.65€ / 100mg
Save 20.35€
9% Off
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
 Restricted Item
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Etoposide is used as a inhibits DNA synthesis and is very active against cells in the late S and G2 phases of the cell cycle. Etoposide was reported to be used to serum starve Saos-2 M5(p53-/-) cells which were transfected by electroporation with indicated expression plasmids for flag-E2F1 and myc-EBNA3C for selection of colony forming units, thus studying the blocking effect of EBV Nuclear Antigen 3C on E2F1 Mediated Apoptosis Induced by the DNA Damage Response.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store solutions in DMSO at 4°C. For long term storage prepare aliquots and store at -20°C.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33419-42-0
588.56
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
50936917
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
C29H32O13
MFCD00869325,MFCD00869325
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Spezifikation
33419-42-0
MFCD00869325,MFCD00869325
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
588.56
588.56
C29H32O13
14,3886
Insoluble in water.
−107° (c=1 in Methanol/Dichloromethane 1:9)
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
50936917
Etoposide
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H350-H302
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 251-509-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KC0190000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.