Learn More
R&D Systems™ Evans Blue tetrasodium salt
Code produit 18035152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18035152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18035152 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0845/1G
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Dye for assessing cell viability and blood brain barrier permeability; also EAAT inhibitor and iGluR antagonist
Potent inhibitor of L-glutamate uptake into synaptic vesicles. Also inhibits AMPA and kainate receptor-mediated currents (IC50 values are 220 and 150 nM respectively). P2X-selective purinoceptor antagonist. Also a non-permeating dye, stains damaged plasma membrane and enters in the cytoplasm and nucleus, used for checking cell viability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans Blue tetrasodium salt
CAS 314-13-6
Quantité 1 g
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids de la formule 960.82
Pureté >95%
Poids moléculaire 960.79