Learn More
BOLA Evaporating Dishes Conical Shape
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Unit Size:
Each
Description
Conical shape, with spout.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Bottom Shape | Flat |
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Color | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Type | Evaporating Dish |
| Height (Metric) | 37 mm |
| Diameter (Metric) | 34 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido