Learn More
R&D Systems™ FAM170b Recombinant Protein Antigen
Code produit 18100970 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100970 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100970 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP213985PEP
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human FAM170B. The FAM170b Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The FAM170b Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-13985. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 170370
Espèces Human
Gamme de produits Novus
Méthode de purification Chromatography
Pureté >80%
Concentration 0.5mg/mL
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formule PBS and 1M Urea, pH 7.4.
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, Control
Symbole de gène(s) FAM170B
Type d’étiquette Unlabeled
Poids moléculaire 24kDa
Type de produit FAM170b
Quantité 0,1 ml
État réglementaire RUO
Source E.Coli
Réactivité spécifique This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-13985. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogène GIREGFSCQIFFEEMLERRRAQGQAHDQQLEEEQSPSDNSECSRPQGEVLSAQQQEKQ
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche