Learn More
Exosome Component 9 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18601057 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601057 25 μL 25µL
18204194 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601057 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25756525ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Exosome Component 9 Polyclonal specifically detects Exosome Component 9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Exosome Component 9
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formule PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène Autoantigen PM/Scl 1, EC 3.1.13, exosome component 9Polymyositis/scleroderma autoantigen 75 kDa, p6, PM/Scl-75P75 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen, PMSCL175kD, Polymyositis/scleroderma autoantigen 1, polymyositis/scleroderma autoantigen 1 (75kD), polymyositis/scleroderma autoantigen 1, 75kDa
Symboles de gène(s) EXOSC9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PNEREERVMDGLLVIAMNKHREICTIQSSGGIMLLKDQVLRCSKIAGVKVAEITELILKALENDQKVRKEGGKFGFAESIANQRITA
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5393
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus