Learn More
Meditrade™ Gants d’examen en latex doux Skin™, EPI de classe III
Description
- AQL 1,5
- Dispositif médical de classe I
- EPI catégorie III
- EN ISO 13485:2016
- Conforme aux normes alimentaires
- Surface Skin™ douce
- Latex avec surface revêtue de polymère
- Blanc naturel
- Non poudré
- Non stérile
- Texturé
- Manchette à bord roulé
- Ambidextres
- Jetable
- Durée de conservation de cinq ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NQA 1,5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Conforme aux normes alimentaires |
| Couleur | Blanc naturel |
| Jetable | Oui |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Laboratoire |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | XL |
| Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,08 mm ; Paume : 0,11 mm ; Doigt : 0,12 mm |
| Séries | 1221 Grip |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?