Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Efficace contre un large éventail d'agents pathogènes - conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476.
- Testé dermatologiquement. Convient à une utilisation fréquente
- Gain de temps pour le personnel de nettoyage : Remplissage sans effort certifié en moins de 10 secondes
- Assurez une bonne hygiène : Bouteille scellée en usine avec une nouvelle pompe pour chaque remplissage, prix réduit
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Désinfectant pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Gel |
| Ingrédients actifs | Alcool |
| Certifications/Conformité | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Conditionnement | Flacon à pompe |
| Quantité | 8/Pk. |
| Dimensions | 500 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tork Extra Hand Sanitizing Alcohol Gel
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol