Läs mer
Applied Biosystems™ Extra MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Reagents
Produktkod. 15926065 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mL kit
Förpackningsstorlek
1 set
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15926065
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ A32796
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This package includes supplemental reagents for use with the MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit.
This package includes supplemental reagents for use with the MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit (Cat. No. A31881). These additional reagents consist of protease digestion buffer, binding solution, and DNA wash buffer and are specifically for use when processing >40 μm sections. See the User Guide for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage • 10 mL protease digestion buffer, store at room temperature
• 38.5 mL binding solution, store at room temperature
• 38.5 mL DNA wash buffer, store (at room temperature)
Sample Type FFPE, Fixed Samples
For Use With (Application) Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput Compatibility High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols
Product Line MagMAX
Product Type FFPE DNA/RNA Ultra Reagent
Quantity 10 mL kit
Shipping Condition Approved for shipment at Room Temperature.
Target Genomic DNA, Total RNA
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.