Learn More
FABP1/L-FABP Antibody (SR1173), R&D Systems™
Code produit 18614644 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614644 50 μg 50µL
18672075 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614644 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32171950ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP1/L-FABP Monoclonal specifically detects FABP1/L-FABP in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FABP1/L-FABP
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1173
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène FABPL, fatty acid binding protein 1, liver, fatty acid-binding protein, liver, L-FABPFatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human FABP1/L-FABP (Uniprot #: P07148)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2168
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus