Learn More
Sino Biological™ FABP2 Recombinant Human Protein, His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human FABP2 (Met 1-Asp 132) fused to a polyhistidine tag at C-terminus
Marque:  Sino Biological™ 10130H08E50
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284705
  • 191.76€ / 50µg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 26-08-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Spécification
Spécification
Lyophilized
16.6kd
50μg
−20°C
Fatty Acid Binding Protein 2, intestinal
Assay Standard
E.coli
His Tag
2169
≥95% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
FABP2
Other proteins
FABP2 Recombinant Human Protein