Description
Le kit de détection FastMitophagy est spécialement conçu pour la détection de la mitophagie dans les cellules de mammifères. La mitophagie est la dégradation sélective des mitochondries défectueuses par autophagie suite à des dommages de l’ADN ou à un stress oxydatif. Il sert de système d’élimination spécifique en séquestrant les mitochondries dysfonctionnelles en autophagosomes, en se servant du phagosome aux lysosomes et en les dégradant par digestion. Depuis sa première observation en 1962, la mitophagie a suscité d’intenses recherches sur l’homéostasie cellulaire et le développement dans les cellules de mammifères. Les efforts de recherche récents visent à élucider davantage le rôle de l’autophagie induite comme réponse de survie cellulaire au stress, à l’infection microbienne et à la maladie (p. ex., le cancer, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson).
Ce kit est composé d’un colorant de mitophagie, d’un réactif pour la détection de la mitophagie et d’un colorant lysosome (colorant lyso). Le colorant Mitophagy s’accumule initialement dans les mitochondries intactes et devient immobilisé par liaison chimique, ce qui entraîne une fluorescence très faible due à l’influence de l’environnement environnant. Lorsque la mitophagie est induite, les mitochondries endommagées se fusionne avec le lysosome et le colorant Mitophagy émet une forte fluorescence. Le colorant lyso est utilisé pour confirmer la fusion du colorant Mitophagy - mitochondries marquées et lysosome.
Chaque kit contient 5 μg de colorant Mitophagy et 30 μg de colorant Lyso, ce qui est suffisant pour 5 plaques à 96 puits ou 25 tests si vous en utilisez une de 35 mm.
Avantages de l’utilisation du kit de détection FastMitophagy :
- Procédure simple : il suffit d’ajouter le colorant Mitophagy - pas besoin de transfection
- Plus sensible que les autres marqueurs d’autophagie
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 0 et 5°C. Protéger de la lumière |
| À utiliser avec (application) | Kit de détection de mitophagie |
| Comprend | Chaque kit contient 5 µg de colorant mitophagie et 30 µg de colorant lysosome, ce qui permet d’obtenir 5 plaques à 96 puits |
| Quantité | 5 μg ; 30 μg |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.