Learn More
FC Beads Dilution Buffer (RUO), BD Biosciences™
Code produit 15917842 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
35 ml
Conditionnement:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15917842 35 ml 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15917842 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 661614
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Suitable for proper and safe dilution and rehydration of FC beads for use.
  • Safely and properly dilutes and rehydrates beads.
  • Contains phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide
Quantité 35 ml