Learn More
R&D Systems™ LSD1 Activity/Inhibition Assay Kit (Colorimetric)
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpecifications
Specifications
| Contenu et stockage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Identification génétique (Entrez) | 23028 |
| Symbole de gène(s) | KDM1A |
| Gamme de produits | Novus |
| Quantité | 1 kit |
| Synonyme | amine oxidase (flavin containing) domain 2, AOF2lysine-specific histone demethylase 1, BHC110FAD-binding protein BRAF35-HDAC complex, 110 kDa subunit, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, KIAA0601KDM1, LSD1BRAF35-HDAC complex protein BHC110, lysine (K)-specific demethylase 1, lysine (K)-specific demethylase 1A, lysine-specific histone demethylase 1A |
| Catégorie de recherche | DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics |
| Espèces | Human |