Learn More
FDPS Antibody (115), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18621641 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621641 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621641 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290812APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FDPS Monoclonal specifically detects FDPS in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Monoclonal
Clone 115
Dilution ELISA
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FDPS (Accession#: NP_608219.1; Met1-Lys353).
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2224
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus