Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 3.2 mm, Female Connections, for Plate Mounting with Hose Nozzle
Product Code. 17250684 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Tubing Size:
1.6 mm dia. x 36 m
3.2 mm dia x 42 mm
4.8 mm
6.4 mm
6.4 mm dia. x 47 mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17250684
Marca: Buerkle™ 87431102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Buerkle™ Rapid Couplings are ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers and more.
  • Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum.
  • Ideal for connecting and separating hoses, machines, apparatus, and containers.
  • Top quality, with tested reliability, small space requirement, maximum possible flow, easy operation (single handed operation) and an elegant design
  • Available in two different materials: POM (Polyoxymethylene) and PP (Polypropylene).
  • Available with a hose nozzle, hose screw joint, thread connector or as a built-in component for control panels, with or without stop-valve
  • The secure O-ring guarantees leakproof seal.
  • All the couplings (female connections) and nipples (male connections) within the same flow range are interconnecting.
  • Spring/lock: Stainless steel V4A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description with valve, POM
Diameter (Metric) Inner 3.2 mm
Overall Length (Metric) 42 mm
For Use With 3.2 mm Hose
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Tubing Size 3.2 mm dia x 42 mm
Thread Size NW 3,2 mm
Includes Female connection, hose nozzle
Maximum Pressure 10 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type Rapid Coupling
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato