Learn More
Sulfoxyde de fenbendazole (oxfendazole), Mikromol™
Code produit 17983096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17983096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0518.01
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfoxyde de fenbendazole (oxfendazole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Noms d’analytes ou de composants Oxfendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
Formule InChI InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[5-(benzènesulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 315,0678 g/mol