Learn More
Calbindin D-28K Antibody (CALB1/3333), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18610537 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610537 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610537 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308322APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigène Calbindin D-28K
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CALB1/3333
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05937)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 793
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.