Learn More
Ferrocène, TRC
Code produit 30397233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397233 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30397233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF30759550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrocene
CAS 102-54-5
Formule moléculaire 2 C5 H5 . Fe
Quantité 50 g
Synonyme Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
Formule InChI InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Nom IUPAC cyclopentane ; fer
Poids moléculaire (g/mol) 186.03
Poids de la formule 186.0132