Läs mer
Läs mer
Ferroin Indicator Solution, 0.025M, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 mL
250 mL
Packaging:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250mL
50mL
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 0°C |
| Boiling Point | 100°C |
| Linear Formula | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 692.52g/mol |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Glass Bottle |
| Density | 1.006g/mL at 20°C |
| Color | Red |
| Quantity | 50 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ferroin indicator solution
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
- MIXTURE LIST-Contains : Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering