Learn More
Ficoll 400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469597 50 g 50g
11459597 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11469597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22095.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.36€
    141.65€ / 50g
    Save 29.71€
    17% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 26873-85-8 | C15H27ClO12 | 434.819 g/mol
Ficoll™ 400 is used for cell separation and organelle isolation. It is also used to separate blood to its components like erythrocytes and leukocytes. It acts as a mononuclear cell separator and used in culture media, nucleic acidhybridization, electrophoresis and in immunological studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26873-85-8
Formule moléculaire C15H27ClO12
Poids moléculaire (g/mol) 434.819
Numéro MDL MFCD00081599
Clé InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonyme ficol 400
CID PubChem 88330506
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane ; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ficoll 400
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule ca 400,000