Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres / humidimètres pour réfrigérateurs / congélateurs à carte mémoire Traceable™
Mémoires min. / max., alarmes haute / basse et capture de données ; affichage en °F / °C. Les thermomètres / humidimètres pour réfrigérateurs / congélateurs à carte mémoire Fisher Scientific Traceable capturent un flux continu de données pour observer le comportement des réfrigérateurs, des salles ou des tests.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13587070
  • 359.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
03-06-2020
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Includes: 256MB SD memory card, USB memory card reader, magnetic mounting strips, Velcro wall mount, bench stand, batteries, adapter, plastic case
Description
Description
Thermomètre réfrigérateur/congélateur Traceable™ à carte mémoire
• Enregistreur intégré avec carte mémoire SD
• Capture de plus de 5.9 millions de lectures
• Mémoires mini/maxi
• Alarme haute/base
• Certificat Traceable™
• Fréquence de collecte de 1 min à 720 min sur carte mémoire SD (>10 ans à fréquence de 1 min)
• Il suffit de connecter le lecteur de carte à une entrée USB de PC ou Mac (pas de logiciel requis) pour obtenir un rapport immédiat : date, heure et valeurs à traiter par n'importe quel tableur ou base de données
• Capteurs internes de mesure de la température et de l'humidité ambiante pour salles, entrepôts laboratoires ou zones critiques
• Alarmes sonores et lumineuses à LED rouge réglable par pas de 0,1°C
• Fonctionne sur piles et/ou adaptateur secteur
• Les piles assurent le relai en cas de coupure de secteur
• Autonomie de 1 an (sans capture) ou 1 mois (1 capture/min)
• Certificat Traceable™ numéroté
• Délivré par un laboratoire ISO 17025 accrédité A2LA indiquant la traçabilité aux instruments du NIST et reconnu par le COFRAC
• Thermomètre à carte SD avec sonde inox
• Idéal pour la R&D
• Thermomètre à carte mémoire et sonde inox
Order Info
Batteries last one year with no data capture and one month with sampling rate of one per minute. If adapter receives no current, battery provides automatic backup.
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
NIST traceable
Spécification
Spécification
−30° to 70°C
−30°C
Stainless-Steel Probe; 256MB SD memory card, USB memory card reader, magnetic mounting strips, Velcro wall mount, bench stand, batteries, adapter, plastic case
±0.6°C
70°C
Traçabilité NIST
0.1°C