Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Semi Micro Rectangular Cells with PTFE Lid, w/PTFE lid
Product Code. 15246033 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Quantity:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 4
Product Code. 15246033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Semimicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Tekniske data
Type Semi-micro Absorption Cell
Description Bottom thickness: 9mm
Capacity (Metric) 1000 μL
Material Quartz
Closure Material PTFE
Width (Metric) Interior 4mm
Quantity 4/Pk., 8 Pk./Cs.
Path Length 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Height (Metric) 45 mm
For Use With (Equipment) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Width (Metric) 12.5 mm
For Use With (Application) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Shape Rectangle
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.