Learn More
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Product Code. 11734259 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Quantity:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 180
Pack of 216
Pack of 24
Pack of 36
Pack of 60
Pack of 624
Pack of 720
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11734259
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for storage of dry powders.
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifikationer
Capacity 0.5 oz., 15 mL
Capacity (Metric) 15 mL
Capacity (English) 0.5 oz.
Color Amber
Diameter (Metric) Inner Neck 15.5mm
Includes Certificate of analysis
Material Soda Lime Glass
Packaging 624/Cs.
Quantity 624/Cs.
Closure Color White
Liner Material Polyvinyl
Closure Included Yes
Mouth Wide
Shape Round
Height (Metric) 50 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Closure Liner Polyvinyl
Closure Material Polypropylene
Closure Size 28-400 mm
Diameter (Metric) 31 mm
Closure Type Screw Cap
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.