Learn More
Fisherbrand™ Disposable Flint Glass Tubes with Plain End
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
4 mL
6 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Length (Metric):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (Metric):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Quantity:
125/Tray
250/Tray
500/Tray
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 500
Beschreibung
Specially annealed to reduce breakage along stress point
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Bestellinformation
Packed in trays
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 23 mL |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Flint Glass |
| Disposable | Single-use |
| For Use With | Specially annealed to reduce breakage along stress point |
| Label Type | None |
| Packaging | Tray |
| Quantity | 250/Tray |
| Sterility | Non-sterile |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur