Learn More
Fisherbrand™ Screw Caps for Disposable Glass Tubes
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
Closure Size:
13-415
15-415
18-415
Material:
Phenolic
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Size | 18-415 |
| Liner Material | Rubber |
| Pre-sterilized | No |
| Product Type | Screw Cap |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Phenolic |
| Color | Black |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | 14-959-37A,14-957-76E, 14-959-37C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido