Learn More
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Shop All Brand Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
25 to 50 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| For Use With (Equipment) | 15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette |
| Includes | Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp |
| Type | Buret Fitting |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido