Learn More
Novus Biologicals™ Flagellin Native Protein
Code produit. 18374624 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Conditionnement:
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18374624
Marque: Novus Biologicals™ NBP318154
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Native Protein
Binds to human & mouse TLR5. Activation of TLR5 in human epithelial cell assays based on NF-kB luciferase fusions, on expression of IL-8 (CXCL8), CCL20, inducible nitric oxide synthase, beta-defensin 2 & matrilysin (MMP-7). Maturation of dendritic cells in in vitro & in vivoassays. Adjuvant activity on foreign antigens delivered by subcutaneous & intranasal routes in mice. TLR5 can be stimulated in vitro by Flagellin 5-50ng/mL & in vivo at a starting concentration of 0.1-1 ug/mouse.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accession Number P06179
Concentration LYOPH
For Use With (Application) Bioactivity, ELISA
Formulation Lyophilized from PBS
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Reconstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (1mg/ml after reconstitution)
Research Category Immunology, Innate Immunity
Purity or Quality Grade >90% SDS-PAGE
Protein Flagellin
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.