missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamate Receptor 6 Antibody (8A1F11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18666768 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666768 0.025 mL 0.03mL
18283421 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666768 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2617880.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Glutamate Receptor 6 Monoclonal specifically detects Glutamate Receptor 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Glutamate Receptor 6
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 8A1F11
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EAA4, glutamate receptor 6, glutamate receptor, ionotropic, kainate 2, ionotropic kainate 2, MGC74427
Symboles de gène(s) GRIK2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human GRIK2 (AA: extra 45-226) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 102.5 kDa
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2898
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.