Learn More
IKA™ Flask Carrier with Handle
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Round bottom
- Includes handles
- Available in various flask-accommodating sizes
- Temperature resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Aluminum |
| Includes | Handles |
| Temperature Range (Metric) | Up to 300°C |
| Bottom Shape | Round |
| Diameter (Metric) Outer | 142.0 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur