Learn More
R&D Systems™ Flavopiridol hydrochloride
Description
Cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 6 - 25 nM and 84 - 200 nM for cdk9 and cdk2, respectively, and <0.85 μM for cdk1, cdk4, cdk5 and cdk7). Induces cell cycle arrest at G1 and G2 phase. Potently inhibits the growth of breast and lung cancer cell lines (IC50 = 25 - 160 nM) in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flavopiridol hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 438.3 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 438.301 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?