Learn More
Chlorhydrate de flavoxate, TRC
Code produit 30407969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407969 100 mg
30397276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30407969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF373500100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3717-88-2
Formule moléculaire C24 H25 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 427.92
Synonyme 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-piperidinoethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Piperidineethanol, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester), hydrochloride (8CI), 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
Nom IUPAC 2-pipéridin-1-yléthyle 3-méthyl-4-oxo-2-phénylchromène-8-carboxylate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
Specifications
Nom chimique ou matériau Flavoxate Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
Poids de la formule 427.155