Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG
Shop All Proteintech Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 Tests
100 Tests
50 Tests
missing translation for 'unitSize'
10 reactions
200 reactions
50 reactions
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 405 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 Tests |
| Format | Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur