Description
IL-28B/IFN-lambda 3 Polyclonal antibody specifically detects IL-28B/IFN-lambda 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-28B/IFN-lambda 3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | interleukin-28B, IL28B, IL-28B, IL28C, interferon, lambda 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human IL-28B. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of IL-28B . Amino Acid Squence: IQPQPTAGPRTRGRLH |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?