Learn More
Flocoumafen-d4, TRC
Code produit 30406431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406431 1 mg
30390871 0.5 mg
30398708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30406431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4015021MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2469039-51-6
Formule moléculaire C33H21D4F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 546.57
Synonyme 4-Hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]-2H-1-benzopyran-2-one-d4, Storm, WL 108366-d4
SMILES O=C1C(C(C2)C3=C(C=CC=C3)CC2C(C=C4)=CC=C4OCC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=C(O)C6=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C6[2H])O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flocoumafen-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D
Pourcentage de pureté >95%