Learn More
Beskrivning
Cystatin A Monoclonal antibody specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigène | Cystatin A |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CPTC-CSTA-1 |
| Conjugué | PE |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant full-length human Cystatin A protein (Uniprot: P01040) |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?