Learn More
Fmoc-3-(2-naphtyle)-D-alanine, TRC
Code produit 30178939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30178939 5 g 5g
30179220 1 g 1g
30179444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30178939 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6250505G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138774-94-4
Formule moléculaire C28 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 437.49
Synonyme (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-2-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formule InChI InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Quantité 5 g
Poids de la formule 437.163
Conditions d’expédition Température ambiante