Learn More
Eurofins DiscoverX Fms Protein, Active
Product Code. p-7228339
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 μg
250 μg
Unit Size:
10µg
250µg
Product Code. 17320334
Brand: Eurofins DiscoverX 14551
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human Fms, amino acids 538-end, for use in Kinase Assays.
CSF1R (colony stimulating factor I receptor), formerly known as FMS (McDonough feline sarcoma viral oncogene), is a receptor tyrosine kinase for CSF-1 and expressed primarily in monocytes, macrophages, and human tumor tissue. CSF-1 binding to FMS induces dimerization of the tyrosine kinase domain of the receptor, and stimulates the survival, proliferation, and differentiation of haematopoietic cells of the monocyte-macrophage series.
GenBank U63963
Especificaciones
Formulation mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molecular Weight (g/mol) 50.2 kDa
Quantity 10 μg
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Expression System Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Truncated
Purity or Quality Grade ≥75%
Protein Fms, active
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado