Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosétyl-aluminium
Código de producto. 17211196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
17211196 100 g 100g
17201196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17211196 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467281000
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 39148-24-8
Formule moléculaire C6H18AlO9P3
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Fosétyl-aluminium
Quantité 100 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : 120 g/L (20°C). Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’acétonitrile, le propylène, le glycol
Point de fusion >300,0°C
Poids de la formule 354,11
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.