Description
- RetroMax system takes advantages of two properties of 293 cells (high level of transfectibility and strong E1A-mediated stimulation of CMV promoter controlled transcription)
- 293 cells of nonmurine origin avoid problem of selective packaging and transfer of VL30 genomes (present in all murine packaging cells)
- Vector supernatants are free of helper virus and are of sufficiently high titer within 2 days of transient transfection in 293 cells
- For amplification, transform DH-5alpha or XL-1 Blue and plate on LB plates containing 50mg/mL ampicillin
- Buffer: 20μL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA)
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Spécification
Spécification
| Tampon de stockage | 20µL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA) |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantité | 2 μg |
| Vecteur | FoxP3 Vector |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?