Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester Autoclave and Cryogenic Labels for M710
Product Code. 17827984
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 25.4 mm
15.24 x 41.28 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 48.26 mm
9.53 x 25.4 mm
Shape:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Thickness (Metric):
0.065 mm
0.081 mm
Certifications/Compliance:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Packungsgröße:
Pack of 250
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17827984
Marke: Brady™ 311978
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
FreezerBondz™ Label Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Good print smudge resistance, solvent resistance
  • High/low-temperature performance range of -196°C to +100°C
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cryogenic Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) General Identification, Laboratory Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantity 500 Labels
Shape Rectangle with Circle
Temperature Range (English) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0032 in.
Thickness (Metric) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 25.4 mm
Length (English) 0.5 in.
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Width (English) Printable Area 25.4 mm
Diameter (English) 0.375 in.
Diameter (Metric) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-118-492
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt