Learn More
PANK3 Monoclonal Antibody (OTI3C4), TrueMAB™, OriGene
Description
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is expressed most abundantly in the liver.
Spécification
Spécification
| Antigène | PANK3 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3C4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Expression | PANK3 |
| Numéro d’ordre du gène | Q9H999 |
| Alias de gène | pantothenate kinase 3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?