Learn More
Invitrogen™ OVOL3 Polyclonal Antibody
Code produit 18025691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18025691 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18025691 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5144818
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: CSLEAHLAKV HGQPASYAYR ERREKLHVCE DCGFTSSRPD TYAQH Antigen sequence identity: Mouse 98%; Rat 96%.
OVOL3 is a transcription factor that plays a crucial role in the development and differentiation of various tissues, including the skin, hair, and eyes. It is involved in regulating the expression of genes that control cell proliferation, differentiation, and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OVOL3
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression OVOL3
Numéro d’ordre du gène O00110
Alias de gène HOVO; OVO3; OVO-like zinc finger 3; Zinc finger protein OVO-like 3
Symboles de gène(s) OVOL3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 163-207. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110085).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 728361
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Format Liquid
Isotype IgG