missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Lames de microscope dépolies, à encoche

Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.

Marque:  Thermo Scientific™ AAAC0600075052EB0MNZ#0#G#

Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15241895

  • 555.00€ / 100 pièces


nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriquées en verre sodocalcique extra blanc suisse
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification

Spécification

75mm
1mm
Sans revêtement
Verre sodocalcique
Oui
60mm
S/O
5mm
100 pièces en papier
75 x 60 mm
Vidéos
Documents