Learn More
R&D Systems™ FzM1.8
Code produit 18798286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18798286 50 mg 50mg
18746396 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18798286 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6961/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Frizzled 4 allosteric agonist; exhibits biased siginaling; preserves stemness
FzM1.8 is a frizzled 4 allosteric agonist (pEC50 = 6.4). Potentiates the β-catenin pathway in the absence of any WNT ligand, by biasing FZD4 signaling toward the FZD4/PI3K axis. Preserves stemness and promotes proliferation of undifferentiated cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-5-[[(2-Naphthalenylamino)carbonyl]amino]benzoic acid
CAS 2204290-85-5
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C18H14N2O4
Pureté 98%