Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-16276-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 17669846
  • 450.00€ / 100µL
Description
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
G3BP2
Polyclonal
CoraLite 488
BC011731
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
G3BP2
G3BP2 fusion protein Ag9355
100 μL
9908
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.