Learn More
G418 Sulfate Solution, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
20 mL
50 mL
Unit Size:
20mL
50mL
Spezifikation
Spezifikation
| Type | G418 Sulfate |
| Quantity | 20 mL |
| Chemical Name or Material | G418 Sulfate Solution |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur