Learn More
Composé apparenté à la gabapentine E, TRC
Code produit 17930485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930485 25 mg 25mg
30136520 100 mg 100mg
17974625 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17930485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG11729025MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67950-95-2
Formule moléculaire C9 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Synonyme 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
Nom IUPAC 1-(carboxyméthyl)cyclohexane-1-acide carboxylique
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 186.0892
Pourcentage de pureté >95%