Learn More
Hydrate d’acétate de gadolinium(III), cristaux blancs, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329399 100 g -
11339399 5 g 5g
11349399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11329399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089158.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100587-93-7
Formule moléculaire C6H9GdO6
Poids moléculaire (g/mol) 334.38
Numéro MDL MFCD00150116
Clé InChI LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) acetate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Densité 1.611
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 334.39 (Anhydrous)